Imprimer
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 92.8 EUR
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Formule: C₁₀H₇ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03420658
Numéro CAS: 2062-21-7