Imprimer
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 708 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₁F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089573
Numéro CAS: 138716-25-3