Imprimer
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28285-1G PC28285-250MG
APOSPC28285-1GEA 207 EUR
APOSPC28285-1G APOSPC28285-250MG
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₅Cl₃F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812110
Numéro CAS: 2379918-50-8