Imprimer
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28283-1G PC28283-250MG
APOSPC28283-1GEA 546 EUR
APOSPC28283-1G APOSPC28283-250MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Formule: C₁₀H₆BrClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042701
Numéro CAS: 1823188-28-8