Imprimer
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812108
Numéro CAS: 2379917-16-3