Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28272-1G PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA 473 EUR
APOSPC28272-1G APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Formule: C₇H₆ClF₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812111
Numéro CAS: 2379918-35-9