Imprimer
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 383 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406878
Numéro CAS: 1823188-42-6