Imprimer
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 685 EUR
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₄F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042744
Numéro CAS: 1823188-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III