Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28265-1G PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA 261 EUR
APOSPC28265-1G APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Formule: C₄H₄ClFN₄
Poids moléculaire: 162.553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16876982
Numéro CAS: 1314936-62-3