Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28256-1G PC28256-250MG
APOSPC28256-1GEA 575 EUR
APOSPC28256-1G APOSPC28256-250MG
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27925745
Numéro CAS: 575469-37-3