Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC28251-1G PC28251-250MG
APOSPC28251-1GEA 522 EUR
APOSPC28251-1G APOSPC28251-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₄BrF₃O₅
Poids moléculaire: 353.046 g/mol
Numéro MDL: MFCD31793557
Numéro CAS: 2379918-58-6