Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 980 EUR
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741369
Numéro CAS: 201224-78-4