Imprimer
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 522 EUR
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Poids moléculaire: 249.592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010394
Numéro CAS: 1065093-26-6