Imprimer
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 241 EUR
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010364
Numéro CAS: 1065092-47-8