Imprimer
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28240-1G PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA 241 EUR
APOSPC28240-1G APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Poids moléculaire: 231.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010367
Numéro CAS: 1065092-53-6