Imprimer
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 282 EUR
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₃
Poids moléculaire: 256.566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972735
Numéro CAS: 914637-23-3