Imprimer
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Carboxy-3-fluorophenyl)methanol, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl alcohol
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 144 EUR
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741375
Numéro CAS: 214554-18-4