Imprimer

3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 0 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741377
Numéro CAS: 914637-27-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR