Imprimer
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27951-1G PC27951-5G
APOSPC27951-1GEA 339 EUR
APOSPC27951-1G APOSPC27951-5G
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231302
Numéro CAS: 81761-28-6