3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formule:
C₈H₆BrFO₂ Poids moléculaire: 233.034 g/mol Point de fusion: 94…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16742831 Numéro CAS: 393-62-4 |