Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 609 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664909
Numéro CAS: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8,III