Imprimer
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 609 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664908
Numéro CAS: 2244086-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III