2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅BrF₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31664907 Numéro CAS: 2244085-04-7 UN: 3265 ADR: 8,III |