Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27926-1G PC27926-250MG
APOSPC27926-1GEA 609 EUR
APOSPC27926-1G APOSPC27926-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664906
Numéro CAS: 2244084-02-2
UN: 3265
ADR: 8,II