4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄BrF₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28738758 Numéro CAS: 1807004-77-8 UN: 3265 ADR: 8,II |