Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-m-anisidine, 3-Amino-5-fluoroanisole
PC2791-1G PC2791-5G PC2791-25G
APOSPC2791-1GEA 49.3 EUR
APOSPC2791-1G APOSPC2791-5G APOSPC2791-25G
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
3-Fluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141.143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077535
Numéro CAS: 2339-58-4