Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 609 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664897
Numéro CAS: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8,III