Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27904-1G PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA 609 EUR
APOSPC27904-1G APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664896
Numéro CAS: 2244083-98-3
UN: 3261
ADR: 8,II