Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 609 EUR
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664895
Numéro CAS: 2169407-53-6
UN: 3265
ADR: 8,III