Imprimer
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 609 EUR
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664894
Numéro CAS: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8 II