Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC27896-1G PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA 609 EUR
APOSPC27896-1G APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664893
Numéro CAS: 2244084-96-4
UN: 3261
ADR: 8 II