Imprimer
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-6-fluoro-L-tryptophan, Fmoc-Trp(6-F)-OH
PC27891-100MG PC27891-250MG PC27891-50MG
APOSPC27891-100MGEA 30.7 EUR
APOSPC27891-100MG APOSPC27891-250MG APOSPC27891-50MG
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Formule: C₂₆H₂₁FN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29917530
Numéro CAS: 908847-01-8