Imprimer
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-5-fluoro-2-methylaniline
PC2789-250MG PC2789-1G PC2789-5G
APOSPC2789-250MGEA 177 EUR
APOSPC2789-250MG APOSPC2789-1G APOSPC2789-5G
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₇ClFN
Poids moléculaire: 159.589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094195
Numéro CAS: 886761-87-1