Imprimer
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 459 EUR
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061622
Numéro CAS: 1217777-84-8