Imprimer
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 219 EUR
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659142
Numéro CAS: 959579-81-8