Imprimer
rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27870-100MG PC27870-1G PC27870-250MG
APOSPC27870-100MGEA 713 EUR
APOSPC27870-100MG APOSPC27870-1G APOSPC27870-250MG
rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
rac-Fmoc-Trifluoromethylalanine
Formule: C₁₈H₁₄F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28898379
Numéro CAS: 1219349-78-6