Imprimer
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27867-100MG PC27867-250MG
APOSPC27867-100MGEA 945 EUR
APOSPC27867-100MG APOSPC27867-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₀H₁₇F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28389003
Numéro CAS: 1936532-04-5