Imprimer
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27865-100MG PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA 1290 EUR
APOSPC27865-100MG APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₂₃H₁₈FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371711
Numéro CAS: 1260608-92-1