Imprimer
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 633 EUR
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₅
Poids moléculaire: 457.399 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28389401
Numéro CAS: 1692823-37-2