(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₃H₁₇F₂NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09026220 Numéro CAS: 678991-01-0 |