Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 145 EUR
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094191
Numéro CAS: 502496-35-7