Imprimer
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC2782-1G PC2782-5G PC2782-10G
APOSPC2782-1GEA 132 EUR
APOSPC2782-1G APOSPC2782-5G APOSPC2782-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094188
Numéro CAS: 129644-56-0