Imprimer
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC2775-1G PC2775-5G
APOSPC2775-1GEA 116 EUR
APOSPC2775-1G APOSPC2775-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094184
Numéro CAS: 182499-89-4