Imprimer

2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC2774-1G PC2774-250MG PC2774-5G
APOSPC2774-1GEA 328 EUR
APOSPC2774-1G APOSPC2774-250MG APOSPC2774-5G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094183
Numéro CAS: 502496-32-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR