Imprimer
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-1-hydrazinobenzene hydrochloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrFN₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094166
Numéro CAS: 502496-24-4