Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 5-Fluoro-2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 4-Fluoro-1-hydrazino-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 148 EUR
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₄N₂·ClH
Poids moléculaire: 230.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094163
Numéro CAS: 502496-21-1