4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2,5-difluoro-4-iodobenzene
Formule:
C₆H₂BrF₂I Point de fusion: 54…57 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04973906 Numéro CAS: 145349-66-2 |