Imprimer
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 637 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862008
Numéro CAS: 481075-37-0