Imprimer
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 248 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 234.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458088
Numéro CAS: 914636-53-6