Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2637-1G PC2637-5G PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA 128 EUR
APOSPC2637-1G APOSPC2637-5G APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458087
Numéro CAS: 89807-43-2
UN: 1760
ADR: 8,III